Learn More
Econix™ Bio-bins™ Behälter aus Papier für nicht spitze Gegenstände
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12903675 Alle ansehen Econix Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
5 l
6 l
30 l
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 12903675
Marke: Econix™ BEXBB1OR
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Econix™ Bio-bins™ 5L Behälter aus Pappe für nicht spitze Gegenstände eignen sich zur Entsorgung von Einwegutensilien und zur Vermeidung einer Überfüllung durch nicht spitze klinische Abfälle. Der längere Behälterboden ermöglicht eine flach liegende Aufbewahrung von Labor- und Operationsbedarf für den Einmalgebrauch.
  • Hergestellt aus umweltfreundlichem Papier aus erneuerbaren Quellen
  • 96 % nicht-Kunststoff
  • Stabile, wasserdichte Konstruktion
  • Auslaufsicherer, integrierter Deckel
  • Für die Verwendung ohne scharfe Gegenstände
  • UN 3291 zugelassen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Zertifizierung/Konformität UN3291.
Verschlusstyp Temporär und permanent
Bauweise/Design Platzsparend flach zusammenklappbar
Farbe Orange
Abmessungen (L x B x H) 90 mm B x 250 mm H
Höhe (metrisch) 185 mm
Länge (metrisch) 105 mm
Menge 100/Packung
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 105 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für infektiösen Abfall mit geringem Risiko
Material Pappe
Produkttyp Abfallbehälter ohne scharfe/spitze Gegenstände