Learn More
Thermo Scientific™ Galle-Äsculin-Agar
Isolieren und differenzieren Sie Enterokokken/Streptokokken der Gruppe D und Streptokokken außerhalb der Gruppe D mit diesem selektiven mikrobiologischen Medium.
18.20 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Format | Menge | Herstellungsort | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Format | Menge | Herstellungsort | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12355743
|
Thermo Scientific™
PO0169A |
Galle-Äsculin-Agar | 90mm-Einzelplatte | 10/Pckg. | Vereinigtes Königreich |
18.20 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Description
Isolieren und differenzieren Sie Enterokokken/Streptokokken der Gruppe D und Streptokokken der Gruppe D mit dem Thermo Scientific™ Bile-Esculin-Agar, einem selektiven mikrobiologischen Medium.
Enterokokken/Streptokokken der Gruppe D hydrolysieren Äskulin zu Aesculetin und Dextrose. Aesculetin verbindet sich mit Eisen-Citrat im Medium zu einem dunkelbraunen oder schwarzen Komplex, der auf ein positives Ergebnis hinweist. Die Gallensalze im Nährboden hemmen das Wachstum aller grampositiver Bakterien außer von Enterokokken/Streptokokken der Gruppe D.Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen für die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Specifications
Galle-Äsculin-Agar | |
Agar |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 9 Wochen