Learn More
Applied Biosystems™ Matrix Standards Kit, BigDye™ Terminator v3.1, for 31xx/3500/SeqStudio™/SeqStudio™ Flex
Dieses Kit enthält zwei Standardröhrchen, die zur Generierung eines Spektrums verwendet werden, das für die Analyse von mit BigDye Terminator v3.1 markierten DNA-Fragmenten auf den Genanalysatoren der Serien 31xx, 3500, SeqStudio und SeqStudio Flex erforderlich ist.
Marke: Applied Biosystems™ 4336974
247.95 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21975" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Dieses Kit enthält zwei Standardröhrchen, die zur Generierung eines Spektrums verwendet werden, das für die Analyse von mit BigDye Terminator v3.1 markierten DNA-Fragmenten auf den Genanalysatoren der Serien 31xx, 3500, SeqStudio und SeqStudio Flex erforderlich ist. Jedes Röhrchen enthält ein Gemisch aus vier verschiedenen Farben für fluoreszierende, farbstoffmarkierte DNA-Fragmente, die in 1X TE-Puffer suspendiert werden.
Beschreibung
Dieses Kit enthält zwei Standardröhrchen, die zur Generierung eines Spektrums verwendet werden, das für die Analyse von mit BigDye Terminator v3.1 markierten DNA-Fragmenten auf den Genanalysatoren der Serien 31xx, 3500, SeqStudio und SeqStudio Flex erforderlich ist. Jedes Röhrchen enthält ein Gemisch aus vier verschiedenen Farben für fluoreszierende, farbstoffmarkierte DNA-Fragmente, die in 1X TE-Puffer suspendiert werden.Bestellinformation
1 Kit
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern, vor Licht schützen. Nicht einfrieren. | |
31xx Serie Genanalysatoren, SeqStudio™ Genanalysator, 3500 Serie Genanalysatoren, SeqStudio Flex Serie Genanalysatoren | |
ROX, TAMRA™, Rhodamin 110, Rhodamin 6G | |
Matrix Standard | |
Nasseis |
Kit | |
Sequenzierung | |
BigDye™ Terminator, BigDye™ | |
1 Kit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.