Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
Artikelnummer. p-7138583 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
1000 Reaktionen
100 Reaktionen
5000 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15869786
Marke: Applied Biosystems™ 4337449
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
200 μl-Röhrchen mit BigDye™ Terminator v1.1 fertigem Reaktionsgemisch, 1 Röhrchen M13 (-21) Primer, 1 Röhrchen pGEM-Kontroll-DNA und 1 ml-Röhrchen mit 5x Sequenzierungspuffer
Dieses BigDye™ Terminator v1.1 Zyklus-Sequenzierungskit ist für Spezialanwendungen konzipiert, für die ein optimales Base-Calling neben dem Primer erforderlich ist, sowie für die Sequenzierung kurzer PCR-Produkt-Templates mit schnellen Elektrophorese-Durchlaufmodulen.
  • Verbessern Sie die Qualität Ihrer Ergebnisse für ein breites Spektrum von Sequenzierungsanwendungen.
  • Sequenzieren Sie anspruchsvolle Templates und Sequenzen mit mehr Erfolg.
  • Längere und höherwertige Auslesungen mit einheitlichen Spitzenhöhen und optimaler Signal-Balance
  • Höhere Produktivität und geringere Kosten
Bestellinformation
24 Reaktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 200 µl-Röhrchen mit BigDye™ Terminator v1.1 fertigem Reaktionsgemisch, 1 Röhrchen M13 (-21) Primer, 1 Röhrchen pGEM-Kontroll-DNA und 1 ml-Röhrchen mit 5x Sequenzierungspuffer. Bei -15 bis -25 °C lagern. Der BigDye™ Sequenzierungspuffer kann bei 4 °C gelagert werden.
Zur Verwendung mit (Geräte) 310 Genanalysator, 3100 Genanalysator, 3100-Avant Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3700 Genanalysator, ABI PRISM™ 377, GeneAmp 2700, GeneAmp 9600, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400
Zur Verwendung mit (Anwendung) AT-reiche Sequenzierung (> 65 %), Vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen: 50:50), kurze PCR-Produktsequenzierung, GC-reiche Sequenzierung (> 65 %), GT-reiche oder schwierige Template-Sequenzierung, De-novo-Sequenzierung: geringer bis mittlerer Durchsatz
Produktlinie BigDye™ Terminator
Produkttyp Sequenzierungspuffer
Menge 1 ml
Verfahren Fluorescent Dye Terminator Sequencing
Template-Kompatibilität BAC DNA, Plasmid DNA (≤15 Kb), PCR Amplicons, Single Stranded DNA