Learn More
Bicine, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10638203
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Bicin ist eine der zwitterionischen Aminosäuren, die als Good-Buffer bezeichnet werden. Wird als biologischer Puffer und Chelatbildner verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-25-4
Summenformel C6H12NNaO4
Molekulargewicht (g/mol) 185.16
MDL-Nummer MFCD00004295
InChI-Schlüssel MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym N, N-bis [2-hydroxyethyl]glycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hhydroxyethyl)Amino]Essigsäure
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Spezifikation
Extinktion 0.100 AU max. at 260nm, 0.100 AU max. at 280nm
Chemischer Name oder Material Bicine
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Weiß
pH 4.0 to 5.0
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 100 g
Strukturformel (HOCH2CH2)2NCH2COOH
Verpackung Poly-Flasche
Merck Index 15, 1205
Formelmasse 163.2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Bicine