Learn More
Tocris Bioscience™ BIBP 3226 trifluoroacetate
Mixed NPY Y1 and NPFF receptor antagonist
Marke: Tocris Bioscience™ 2707/2
186.81 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BIBP 3226 trifluoroacetate is a mixed non-peptide neuropeptide Y Y1 (NPY Y1) and neuropeptide FF (NPFF) receptor antagonist (Ki values are 1.1, 79, 108, > 1000, > 1000 and >1000 for rNPY Y1, hNPFF2, rNPFF, rNPY Y2, rNPY Y4 and rNPY Y5 respectively). Produces an anxiogenic-like effect in rats following i.c.v. administration.Spezifikation
N-[(1R)]-4-[(Aminoiminomethyl)amino-1-[[[(4-hydroxyphenyl)methyl]amino]carbonyl]butyl-α-phenylbenzeneacetamide trifluoroacetate | |
NPY Receptor Antagonists | |
98% |
2 mg | |
C27H31N5O3.xCF3CO2H |