Learn More
Thermo Scientific Chemicals Betulinsäure Artikelnummer.: 15881012
Thermo Scientific Chemicals Betulinsäure
Artikelnummer. 15881012
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15881012
Marke: Thermo Scientific Chemicals 462872500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 472-15-1
Summenformel C30H48O3
Molekulargewicht (g/mol) 456.71
InChI-Schlüssel QGJZLNKBHJESQX-FZFNOLFKSA-N
PubChem CID 64971
ChEBI CHEBI:3087
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Betulinic acid
Menge 250 mg
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0405969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2024 Catalog Number462870010,462872500
ChargennummerA0402623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number462870010,462872500
ChargennummerA0404265 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number462870010,462872500
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Betulinsäure >