Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
595.86 € - 1006.34 €
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Zur Verwendung mit | LC/MS |
Partikelgröße | 3 μm |
pH | 2 bis 9 |
Porengröße | 100 Å |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10459644
|
Thermo Scientific™
73003-052130 |
50 mm | 2,1 mm |
843.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10038284
|
Thermo Scientific™
73003-053030 |
50 mm | 3 mm |
843.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10026254
|
Thermo Scientific™
73003-102130 |
100 mm | 2.1 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10197934
|
Thermo Scientific™
73003-103030 |
100 mm | 3 mm |
935.45 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10026314
|
Thermo Scientific™
73003-104630 |
100 mm | 4,6 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10489244
|
Thermo Scientific™
73003-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
1006.34 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
- Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar, einschließlich Vorbereitungsskala. Wenden Sie sich bitte telefonisch an Ihren Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Analysesäule | |
3 μm | |
100 Å | |
Phenyl/Hexyl | |
11 % | |
Ja |
LC/MS | |
2 bis 9 | |
L11 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |