Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl-Schutzkassetten
Artikelnummer. 11592981 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.1 mm
Partikelgröße:
3 μm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11592981
Marke: Thermo Scientific™ 70603012101
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
Thermo Scientific Uniguard™ oder eigenständige Halter separat erhältlich.
Einlegbare Vorsäulenkartuschen sind anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz
  • Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
  • Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
  • Partikelgröße: 5μ m
  • 10 x 4.0 mm Innendurchmesser
  • Die 10 mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 3 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Innendurchmesser (metrisch) 2.1 mm
Stationäre Phase Phenyl
Produktlinie Beta