Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ CN Vorsäulenkartuschen
Artikelnummer. 10544685 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 mm
Länge (metrisch):
10 mm
Partikelgröße:
5 μm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 10544685
Marke: Thermo Scientific™ 70805014001
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific Betasil CN Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Thermo Scientific Betasil CN Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Drop-in-Vorsäulenkartuschen und Halter bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer. Vorsäulenkartuschen sind für alle gängigen Thermo Scientific Phasen erhältlich.
  • Das 10 mm-Design bietet maximalen Schutz bei minimaler Retentionszunahme
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss und freistehende Halter
Eigenschaften der Betasil CN-Festphase
  • 100Å Silika
  • Große Oberfläche mit hoher Bedeckung der gebundenen Phase
Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss oder freistehender Halter (separat erhältlich).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung 6 %
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Porengröße 100Å
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter
Endverkappt/mit Endgruppen ja
USP-Typ L10
Produktlinie Beta