Learn More
Thermo Scientific™ BETASIL™ PREP C18 HPLC-Säulen
Zur Aufreinigung kleiner Moleküle unter hohem organischen Gehalt.
Marke: Thermo Scientific™ 70105-159270A
Beschreibung
Mit den präparativen Thermo Scientific™ BETASIL™ C18 HPLC-Säulen profitieren Sie von besonders großen Oberflächen mit einer hohen Abdeckung der gebundenen Phase für Ihre Aufreinigungsanforderungen. Unsere Säulen sind in zahlreichen Abmessungen erhältlich, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
- Chemisch gebunden auf 100 Å-Silika
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
- Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
- Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
- Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
- Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
Kundenspezifische Bestellungen
- Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
- Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
Spezifikation
Präparativsäule, Standard | |
50 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
C18 | |
20 % | |
Ja |
20 mm | |
4300 psi (300 bar) | |
2 bis 9 | |
310 m²/g | |
L1 | |
Silika, rein, kugelförmig, vollporös | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |