Learn More
Texwipe™ BetaMop™ II
Durch die geringen Kontaminationseigenschaften ist dieser Wischmopp ideal für die Bodenreinigung in kritischen Umgebungen
Marke:  Texwipe™ TX716R
412.32 EUR gültig bis 2025-03-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11541224
  • 429.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Langlebig, saugfähig, korrosionsbeständig und kontaminationsarm; autoklavierbar.
Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und geringe Verschmutzungseigenschaften machen ihn zum perfekten Mopp für die Bodenreinigung in entscheidenden Umgebungen. Der hochleistungsfähige, nahtlose, röhrenförmige Polyester-Moppkopf bietet eine hervorragende Saugfähigkeit. BetaMop II kann mit allen Wring-Eimer-Systemen verwendet werden. Sowohl der Moppkopf als auch die Klemme sind autoklavierbar für den Einsatz in sterilen Umgebungen.
Spezifikation
Spezifikation
Nachfüllmoppkopf
Korrosion
Für Bodenreinigung in kritischen Umgebungen
Autoklavierbar
BetaMop II
Polyester