Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ Javelin 8-Schutzsäulen
Artikelnummer. p-3136072 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.1 mm
4 mm
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11523251
Marke: Thermo Scientific™ 71405024006
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gut geeignete Verbindungen, die in der Regel als schwierig zu analysieren gelten
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung 7 %
pH 2 bis 8
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 20 mm
Porengröße 150Å
Oberfläche 200 m2/g
Typ HPLC-Säule
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) HPLC-Analysesäule
Stationäre Phase BetaBasic™ 8
Endverkappt/mit Endgruppen Nein
USP-Typ L7