Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ Javelin 8-Schutzsäulen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.1 mm
4 mm
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
- Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
- Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
Spezifikation
Spezifikation
| Kohlenstoffbeladung | 7 % |
| pH | 2 bis 8 |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Länge (metrisch) | 20 mm |
| Porengröße | 150Å |
| Oberfläche | 200 m2/g |
| Typ | HPLC-Säule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2.1 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HPLC-Analysesäule |
| Stationäre Phase | BetaBasic™ 8 |
| Mehr anzeigen |