Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ Javelin™ 18-Schutzsäulen
Artikelnummer. 11588720 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.1 mm
4 mm
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
Partikelgröße:
5 μm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11588720
Marke: Thermo Scientific™ 71505012106
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
  • Hoch effiziente und reproduzierbare Thermo Scientific Säulen
  • 150 Å Porengröße für kleine Moleküle, Peptide und verdaute Proteine
  • Überragende pH-Stabilität
Bestellinformation
Für andere Thermo Scientific-Phasen sind Javelin-Schutzvorrichtungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Innendurchmesser (metrisch) 2.1 mm
Stationäre Phase BetaBasic 18
Produktlinie Beta