Learn More
Fisherbrand™ Betastrahlenschilde
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Enthält:
15°-Winkel
45°-Winkel
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Beta-Abschirmung – kleiner fester Winkel von 15° mit gewölbter Basis, 30 x 45 cm
- Lieferung in kleiner, mittlerer und großer Ausführung und mit einer 15 cm tiefen, gewölbten Basis zur Verwendung mit Sicherheitsauffangschalen oder einer 30 x 30 cm flachen Basis für den Schutz unter dem Tisch
- Eine Reihe von Winkeln bieten eine verbesserte Manövrierfähigkeit, während das durchsichtige optische Acryl eine gute Sichtbarkeit ermöglicht.
- Strahlenabschirmung Cleaver Scientific zum Schutz vor Betastrahlung, Abschirmung, fester Winkel von 15°, gewölbte Basis, Abmessungen: 450 x 300 x 150 mm (H x B x T)
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | 15°-Winkel |
| Produkttyp | Beta-Schild |