Learn More
Fisherbrand™ Betastrahlungssichere Aufbewahrungbox für vierseitige Gestelle
Bietet Strahlenschutzschirm für den Einsatz in Laboratorien.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Mit Klappdeckeln
- Transparentes Schild
- Dient als ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope
- Hergestellt aus Acryl für einfache Fertigung und Herstellbarkeit
Spezifikation
Klappdeckel | |
Betastrahlungsschutz | |
Acryl |
17,5 x 15 x 14cm (6,89 x 5,90 x 5,51 in.) | |
Aufbewahrungbox für vierseitige Gestelle | |
Radioisotope oder radioaktive Abfälle |