Learn More
Fisherbrand™ Beta Base Plate, 1/Cs, MA: CSR-SF
Diese rechteckigen Grundplatten eignen sich ideal für den Tischschutz und können in Verbindung mit beliebigen Abschirmungen verwendet werden.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Erhältlich in Standardausführung aus 10mm-Acryl mit Beta-Schutz, in Ausführung aus 12 mm gammadämpfendem Bleiacryl und auch als Duo-Schild zum Schutz gegen beide Arten von Emissionen
- Cleaver Scientific bietet ein umfassendes Sortiment an Strahlenschutzprodukten, das eine große Auswahl an Abschirmungen, Kästen, Abfallbehältern, Tabletts sowie verschiedenen Zubehörteilen und Schränken umfasst
- Lieferung in kleiner, mittlerer und großer Ausführung und mit einer 15 cm tiefen, gewölbten Basis zur Verwendung mit Sicherheitsauffangschalen oder einer flachen 30 x 30 cm großen Basis für den Schutz unter dem Tisch
- Eine Reihe von Winkeln bieten eine verbesserte Manövrierfähigkeit, während das durchsichtige optische Acryl eine gute Sichtbarkeit ermöglicht.
Spezifikation
46 cm | |
Beta Strahlungsbasisplatte | |
45 cm |