Learn More
Thermo Scientific Chemicals Beta-D-thioglucose Natriumsalz, 97 %
Beschreibung
beta-D-Thioglucose sodium salt, is used in research and to treat rheumatoid arthritis. The biological mechanism is unknown. 1-Thio-β is often used as a carrier molecule for cell uptake of markers, polymers, and nanoparticles, and potentially useful synthetic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Beta-D-Thioglucose-Natriumsalz, wird in der Forschung und zur Behandlung von rheumatoider Arthritis verwendet. Der biologische Mechanismus ist unbekannt. 1-Thio-β wird häufig als Trägermolekül für die Zellaufnahme von Markern, Polymeren und Nanopartikeln und potenziell nützlichen synthetischen Reagenzien verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | beta-D-Thioglucose sodium salt |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Formelmasse | 218.2 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Pulver |