Learn More
Beta-D-Galactose-Pentaacetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
20.69 € - 208.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 4163-60-4 |
---|---|
Summenformel | C16H22O11 |
Molekulargewicht (g/mol) | 390.341 |
MDL-Nummer | MFCD00063259 |
InChI-Schlüssel | LPTITAGPBXDDGR-LYYZXLFJSA-N |
Synonym | beta-d-galactose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, b-d-galactose pentaacetate, beta-d-galactopyranose pentaacetate, beta-d-galactosepentaacetate, beta-d-galactopyranose, pentaacetate, 2s,3r,4s,5s,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate |
PubChem CID | 94752 |
IUPAC-Name | [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-Tetraacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetat |
SMILES | CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11414793
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12163.06 |
5 g | |||||||
11424793
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12163.14 |
25 g |
75.10 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11434793
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12163.22 |
100 g |
208.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
It is used as a pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenWird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml), Chloroform und Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Chemische Identifikatoren
4163-60-4 | |
390.341 | |
LPTITAGPBXDDGR-LYYZXLFJSA-N | |
94752 | |
CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C |
C16H22O11 | |
MFCD00063259 | |
beta-d-galactose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, b-d-galactose pentaacetate, beta-d-galactopyranose pentaacetate, beta-d-galactosepentaacetate, beta-d-galactopyranose, pentaacetate, 2s,3r,4s,5s,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate | |
[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-Tetraacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetat |
Spezifikation
beta-D-Galactose pentaacetate | |
142°C to 146°C | |
MFCD00063259 | |
beta-d-galactose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, b-d-galactose pentaacetate, beta-d-galactopyranose pentaacetate, beta-d-galactosepentaacetate, beta-d-galactopyranose, pentaacetate, 2s,3r,4s,5s,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate | |
LPTITAGPBXDDGR-LYYZXLFJSA-N | |
CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C | |
390.341 | |
390.34 |
4163-60-4 | |
C16H22O11 | |
98853 | |
Soluble in methanol (50mg/ml),chloroform,and water. | |
+24° (c=4 in chloroform) | |
[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-Tetraacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetat | |
94752 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 224-008-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only