Learn More
Beta-D-Galactose-Pentaacetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
It is used as a pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml), Chloroform und Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml), Chloroform und Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | beta-D-Galactose pentaacetate |
Schmelzpunkt | 142°C to 146°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 98853 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol (50mg/ml),chloroform,and water. |
Optische Drehung | +24° (c=4 in chloroform) |
Formelmasse | 390.34 |
Reinheit (%) | 98% |