missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-Alaninethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Product Code. 11413507
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11413507

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17277.18

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

This item is not returnable. View return policy

CAS: 4244-84-2 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 4244-84-2
Summenformel C5H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.61
MDL-Nummer MFCD00012909
InChI-Schlüssel RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl beta-alaninate hydrochloride, h-beta-ala-oet.hcl, h-b-ala-oet hcl, h-beta-ala-oet hcl, h-?-ala-oet.hcl, b-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl 3-aminopropionate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hcl
PubChem CID 458475
IUPAC-Name Ethyl 3-aminopropanoathydrochlorid
SMILES Cl.CCOC(=O)CCN

Specifications

Chemischer Name oder Material beta-Alanine ethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 67°C to 72°C
Beilstein 3559095
Menge 50 g
Formelmasse 153.61
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.