Learn More
SHOWA™ Nitri-Solve™ 730 chemisch beständige, innen beflockte Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 13184354
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 13184354
Marke: SHOWA™ 73009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Made from a nitrile compound, the SHOWA™ 730 unsupported gauntlets are lightweight, flock-lined and resistant to a range of solvents, animal fats and other chemicals.
  • Nitrilformulierung
  • Innen beflockt für erhöhten Tragekomfort
  • Schützen die Hände vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fetten und Abrieb
  • Die texturierte Oberfläche ermöglicht eine Griffsicherheit bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Design für Bewegungsfreiheit und Komfort bei langem Tragen
  • Gut geschütztes Handgelenk
  • Geprägt mit der Größe für einfache Paarung nach dem Waschen
  • 15 mil dick, 13 Zoll Länge
  • Geeignet für Landwirtschaft, Automobil, Chemie, Reinigungsdienste, kommunale Dienstleistungen, Öl und Gas
  • Ungefütterte Version verfügbar: Fisher Teile-Nr. 11-395-30A-E (Größen 7-11)
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierung/Konformität 21 CFR 170-199
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE Kat. III, EN 420: 2003+A1:2009, EN 374-2:2003
Chlorinated Nein
Farbe Grün
Latex Free Ja
Material Nitril
Größe 9
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0,38 mm
Norm EN 388 EN 388:2016 2001X
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLOPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fertigung, Nahrungsmittelverarbeitung, Spritzschutz bei Gefahrgütern, Laboratorien, Hausmeisterdienste, Malerei, Brennstoffverarbeitung und Raffinerien
Art der Handschuhstulpe Gerade
Grip Design Geschrüht
Auskleidungsmaterial Baumwollvelour
Auskleidung Gefüttert
Modell 730-09
Serie SHOWA™ 730
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 33 cm