Learn More
Berylliumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460411
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11460411
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041642.FI
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-41-7
Summenformel Be
Molekulargewicht (g/mol) 9.01
MDL-Nummer MFCD00134032
InChI-Schlüssel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC-Name Beryllium
SMILES [Be]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beryllium foil
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick, Vacuum tight
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.29g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.8%