Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Bernauer Destillationsempfänger mit Kolben
Destillationsbehälter nach Bernauer (modifiziert)
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 05288004
Artikelnummer. 10395731
  • 132.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Destillationsbehälter nach Bernauer (modifiziert)
  • Mit drei NS 14/23-Koni und drei Kolben
  • Vakuumanschluss mit Glas olivgrün
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
DURAN™ Schläuche
Kolbenvolumen – 100 ml
1
NS 29/32