Learn More
Berkshire™ ValuSeal-LP™ Wipers - ISO Class 3
For ISO 3 (Class 1) cleanroom applications
Marke:  Berkshire™ VSLP.1212.14
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15533114
  • 1395.00 € / 14 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus 100 % Endlosfilament-Polyester-Strick
  • Ultraschall-versiegelte Kante für weniger Kontamination durch Fasern
  • Abriebfest mit kritisch geringen Partikeln und Fasern und geringen nichtflüchtigen Rückständen
  • Mit IPA, Aceton und anderen Lösungsmitteln chemisch kompatibel
  • Dampfautoklavierbar
  • Gewaschen und verpackt in einem ISO 4-Reinraum (Klasse 10)
†Bulk packed.
Bestellinformation
Basis weight, 145g/m2
Spezifikation
Spezifikation
ValuSeal-LP™ Reinraumwischtücher
30,48 cm
30,48 cm
IPA, Aceton und andere Lösungsmittel
Versiegelt
Für höchste Kontaminationskontrolle in kritischen Verarbeitungsanwendungen gemäß ISO 3
1050 Sheets/Cs.
12 in.
12 in.
Polyester-Gestrick
Autoklavierbar
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Zur Reinigung von Medizinprodukten
Name des Produkts
Berkshire™ ValuSeal-LP™ Wipers - ISO Class 3 > 12 x 12 in.