Learn More
Berkshire™ Super Polx™ 1200 Wischtücher
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-209994 Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Verpackungsmenge:
150/Packung
75 (Großpackung)
Packungsgröße:
150 Stück
75 Stück
Artikelnummer. 12807153
Marke: Berkshire™ S1200.0909.8
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen der ISO-Klasse 4 (Klasse 10)
  • Gestrickt mit hochwertigem 100 % Endlosfaser-Polyester
  • Mit IPA, Aceton und anderen Lösungsmitteln kompatibel
  • Chemikalienbeständig mit geringer Ionenerzeugung
  • Langlebig für abrasive Wischvorgänge
  • Weiche Fläche und Kanten für empfindliche Oberflächen
  • In einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 (Klasse 10) gewaschen und verpackt
Bestellinformation
Basisgewicht: 145 g/m2.
† Großpackung.
Spezifikation
Produkttyp Super Polx™ 1200 Reinraumwischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22,86 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22,86 cm
Material Polyester-Gestrick
Kompatibilität Alkohol Isopropylique (IPA), Aceton
Flächengewicht 151
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/05, REACH
Kanten Messerschnitt
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) CD- und DVD-Herstellungsprozesse
Verpackungsmenge 150/Packung