Learn More
Berkshire™ Super Polx™ 1200 Wischtücher
Für Anwendungen der ISO-Klasse 4 (Klasse 10)
Marke: Berkshire™ S1200.1212.14
90.92 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gestrickt mit hochwertigem 100 % Endlosfaser-Polyester
- Mit IPA, Aceton und anderen Lösungsmitteln kompatibel
- Chemikalienbeständig mit geringer Ionenerzeugung
- Langlebig für abrasive Wischvorgänge
- Weiche Fläche und Kanten für empfindliche Oberflächen
- In einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 (Klasse 10) gewaschen und verpackt
† Großpackung.
Bestellinformation
Basisgewicht: 145 g/m2.
Spezifikation
Super Polx™ 1200 Reinraumwischtücher | |
30,48 cm | |
30,48 cm | |
IPA, Aceton und andere Lösungsmittel | |
RoHS 2002/05, REACH | |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | |
75 (Großpackung) |
12 in. | |
12 in. | |
Polyester-Gestrick | |
151 | |
Messerschnitt | |
CD- und DVD-Herstellungsprozesse | |
Unsteril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000848477 | Sterilitätszertifikat | 05/09/2024 | S1200.1212.14 |
0000848477 | Analysenzertifikat | 05/09/2024 | S1200.1212.14 |
0000848477 | Konformitätserklärung | 05/09/2024 | S1200.1212.14 |
0830644 | Konformitätsbescheinigung | 13/09/2021 | S1200.1212.14 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %