Learn More
Berkshire™ Super Polx™ 1200 Wischtücher
Für Anwendungen der ISO-Klasse 4 (Klasse 10)
Marke: Berkshire™ S1200.0909.8
96.90 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gestrickt mit hochwertigem 100 % Endlosfaser-Polyester
- Mit IPA, Aceton und anderen Lösungsmitteln kompatibel
- Chemikalienbeständig mit geringer Ionenerzeugung
- Langlebig für abrasive Wischvorgänge
- Weiche Fläche und Kanten für empfindliche Oberflächen
- In einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 (Klasse 10) gewaschen und verpackt
† Großpackung.
Bestellinformation
Basisgewicht: 145 g/m2.
Spezifikation
Super Polx™ 1200 Reinraumwischtücher | |
22,86 cm | |
22,86 cm | |
Alkohol Isopropylique (IPA), Aceton | |
RoHS 2002/05, REACH | |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) | |
150/Packung |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester-Gestrick | |
151 | |
Messerschnitt | |
CD- und DVD-Herstellungsprozesse | |
Unsteril |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000847605 | Konformitätserklärung | 16/12/2024 | S1200.0909.8 |
0000847047 | Konformitätserklärung | 10/06/2024 | S1200.0909.8 |
0000841719 | Konformitätserklärung | 08/02/2023 | S1200.0909.8 |
0000847605 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | S1200.0909.8 |
0000847047 | Analysenzertifikat | 10/06/2024 | S1200.0909.8 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %