Learn More
Berkshire™ SatPax™ 550, Pre-wetted 100% Meltblown Polypropylene Cleanroom Wiper
SatPax™ 550 wipers are composed of exceptionally clean 100% meltblown polypropylene pre-wetted with a consistent concentration of IPA and DI water.
Marke: Berkshire™ SPX550.001.24
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entfernt Rückstände nach der Verwendung von Reinigungs-/Desinfektionsmitteln
- Weiches, heißluftgezogenes Polypropylen (100 %)
- Rückverfolgbarkeit und Prozessverantwortung über Chargennummer
- Außergewöhnlich geringe Mengen an Fasern, Partikeln und Ionen
- Größe: 23 x 28 cm (9 x 11 in.)
Spezifikation
SatPax™ 550 vorgesättigte Wischtücher | |
23 cm | |
28 cm | |
23 x 28 cm (9 x 11 in.) | |
Isopropylalkohol und entionisiertes Wasser |
9 in. | |
11 in. | |
Polypropylen | |
Desinfektionsmittel | |
Non-sterile |