Learn More
Berkshire™ SatPax™ 3000 vorgetränkte Spezialwischtücher
Für die Verwendung in Reinraumumgebungen der Klassen ISO 3 bis 5 und höher
56.05 €
Spezifikation
Produkttyp | Vorgesättigte IPA Wischtücher |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
Länge (metrisch) | 22,86 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
Breite (metrisch) | 22,86 cm |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12837153
|
Berkshire™
SPX3000.001.12 |
Vorgesättigte IPA Wischtücher | Für den Einsatz in Reinraumumgebungen der ISO-Klassen 3 bis 5 und höher, für die Nassreinigung kritischer Oberflächen, wo die Kontrolle brennbarer Lösungsmittel und brennbarer Lösungsmittelkonzentrationen erforderlich ist |
56.05 €
30 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Gestrickte Polyester-Wischtücher lösen Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit der Lagerung, dem Mischen und dem Dispensieren von Lösungsmitteln und verbessern außerdem den Reinigungsvorgang
- Patentiertes, versiegeltes Kantenverfahren für weniger Kontamination durch Fasern
- Mit gleichbleibender IPA/DI-Wasserkonzentration und -sättigung getränkt
Bestellinformation
Maße 9x9 zoll (23x23 cm). 30 J-gefaltete Blätter pro wiederverschließbarer flexibler Tasche.
Spezifikation
Vorgesättigte IPA Wischtücher | |
22,86 cm | |
22,86 cm | |
145 | |
Versiegelt | |
2-lagig |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester-Gestrick | |
RoHS, REACH | |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) | |
70 % Isopropylalkohol, 30 % deionisiertes Wasser |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- SatPax 70% IPA / 30% DI H2O
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: isopropyl alcohol