Learn More
Berkshire™ MicroSeal™ 3000 Wischtücher
Für Anwendungen der ISO-Klasse 3 (Klasse 1)
Marke:  Berkshire™ MS3000.0909.8
766.55 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15469062
  • 1375.00 € / 800 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Allzweck-Wischtücher für die Verwendung bei Leckagen, bei der Reinigung von Geräten und der allgemeinen Reinigung.
  • Aus ultraschallversiegeltem 100 % Endlosfilament-Polyester-Strick
  • Mit IPA, Aceton und anderen Lösungsmitteln kompatibel
  • Gewaschen und verpackt in einem ISO 4-Reinraum (Klasse 10)
  • Kritisch geringe Partikel- und Faserbildung
†Großpackung.
Spezifikation
Spezifikation
MicroSeal 3000 Wischtücher
22,9 cm
22,9 cm
Sehr saugfähig
9 in.
9 in.
Polyester
2-lagig