Learn More
Berkshire International™ Gamma Wipe™ 300 sterile Wischtücher
Für den Einsatz in Anwendungen der ISO-Klasse 3 (Klasse 1)
Marke: Berkshire International™ GW300ST25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beinhaltet: Sterilitätszertifikat mit jedem Karton.
Beschreibung
- Sterile Wischtücher aus 100 % Endlosfilament-Polyester-Strick, in Schlauchform und an den beiden offenen Enden versiegelt
- Ausgezeichnete Nassfestigkeit für die allgemeine Reinigung von Kern- oder Füllräumen; gut geeignet für Sanitizer und Desinfektionsmittel, wie Bleichmittel, Phenole und quaternäre Ammoniumverbindungen
- Extrem saugfähig für die Aufnahme von verschütteten Flüssigkeiten in der Herstellung von parenteralen Medikamenten
- Ideal für aseptische Umgebungen und Supportbereiche, in denen mikrobielle Ausgrenzung erforderlich ist
- Gewaschen in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 (Klasse 10), und anschließend mit Gammastrahlung sterilisiert
Bestellinformation
Kopftasche mit Packstückintegritätstest und auf jeder Packung aufgedruckter Chargennummer. Basisgewicht: 189 g/m2.
Spezifikation
Gamma Wipe™ 120 Reinraumwischtücher | |
30,48 cm | |
30,48 cm | |
Gängige Reinigungs- und Desinfektionslösungen | |
181 | |
Patentiert versiegelt | |
Für den Einsatz in sterilen Umgebungen der ISO-Klasse 4 und höher, in denen der Ausschluss von Mikroorganismen erforderlich ist, hervorragend geeignet für die Reinigung medizinischer Geräte | |
2-lagig |
12 in. | |
12 in. | |
Polyester | |
Sehr saugfähig | |
RoHS 2002/05, REACH | |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | |
Zur Reinigung von sterilen Laminarströmungsheinheiten, Barriereisolatoren und Bioabdichtungseinheiten | |
Steril |