Learn More
Berkshire™ Durx™ 770 Wischtücher
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 (Klasse 100)
Marke: Berkshire™ DR770.1212.20
742.90 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus mechanisch wasserstrahlverfestigter 55 %iger Cellulose/45 %igem Polyester mit einem proprietären nichtionischen Bindemittel
- Mit IPA und anderen Lösungsmitteln kompatibel
- Geringe Faser- und Partikelbildung
- Weich, äußerst saugfähig und langlebig
- Kritische Kombination aus synthetischer Polyesterstabilität mit den saugfähigen Eigenschaften von Cellulose
Bestellinformation
Flächengewicht von 65.8 g/m2.
Spezifikation
DURX™ 770 Reinraumwischtücher | |
30,48 cm | |
30,48 cm | |
Gängige Reinigungs- und Desinfektionslösungen | |
65,8 | |
Weiß | |
Reinigung von Laborgeräten, integrierten Schaltkreisen, Leiterplatten und elektronischen Komponenten |
12 in. | |
12 in. | |
Polyester-Zellulose | |
Autoklavierbar | |
RoHS | |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) |