Learn More
Berkshire™ BCR™ Cleanroom Bond Paper
Excellent choice for use in copiers and laser printers. ISO Class 3 to 7 (Cleanroom Class 1 to 10,000). Blue Bond is not recommended for autoclaving.
Marke:  Berkshire™ BB6808118W
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16434639
  • 427.00 € / 8 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kostengünstiges, leichtes Mehrzweckpapier in Weiß und Blau, 8,5 × 11 Zoll (22 × 28 cm).
Das für Reinraumumgebungen konzipierte BCR-Bond (eingetragene Marke) wird aus reinstem Qualitätszellstoff aus speziell ausgewählten Wäldern hergestellt und ist speziell beschichtet, um die Freisetzung von Partikeln und Fasern zu minimieren.
  • Verwenden Sie diese ultrasauberen, hitzebeständigen Seiten in jeder Art von Reinraum zum Fotokopieren oder Offsetdrucken oder als Chargenrückverfolgungsblätter, Chargenprotokolle oder Standardseiten in Reinraumhandbüchern
  • Kompatibel mit allen Standard-Fotokopierern und -Laserdruckern, ohne Papierstaus
  • Saubere Schnittkanten reduzieren die Partikelkontamination
  • Die niedrige statische Aufladung verhindert, dass Seiten zusammenkleben
  • Doppelt verpackt für optimale Sauberkeit
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
500 sheets per pack. Paper weight, 18 lb. (68g/m2).
Spezifikation
Spezifikation
Zellulose
8,5 in.
Weiß
8,5 in.
11 in.
Autoklavierbar
Kopieren, Offsetdruck oder als Chargentracerblätter, Chargenprotokolle oder Standardseiten in Reinraumhandbüchern
Ja
18 lb.
Nein
11 in.
8,5 x 11 in.
216 mm
28 cm
Klasse A, B und C/ISO-Klasse 3-7
Standard-Fotokopierer und -Laserdrucker
Normales Reinraumpapier
22,6 gsm