Learn More
Benzyltriphenylphosphoniumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10070580
Benzyltriphenylphosphoniumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10070580
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10070580
Marke: Thermo Scientific Acros 106210250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1100-88-5
Summenformel C25H22ClP
Molekulargewicht (g/mol) 388.87
MDL-Nummer MFCD00011913
InChI-Schlüssel USFRYJRPHFMVBZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltriphenylphosphonium chloride, triphenylbenzylphosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride, benzyltriphenylphosphanium chloride, benzyl triphenylphosphonium chloride, benzyl-triphenyl-phosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride 1:1, triphenylbenzylphosphine, chloride, benzyl triphenyl phosphoniumchlorid
PubChem CID 70671
IUPAC-Name Benzyl(triphenyl)phosphanium;chlorid
SMILES [Cl-].C(C1=CC=CC=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltriphenylphosphonium chloride
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 337.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >300°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2P(C6H5)3Cl
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,slightly soluble in lower aliphatic alcohols
Formelmasse 388.86
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467711 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number106211000,106210250,106215000
ChargennummerA0465604 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/09/2024 Catalog Number106211000,106210250,106215000
ChargennummerA0461628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog Number106211000,106210250,106215000
ChargennummerA0411414 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number106211000,106210250,106215000
ChargennummerA0456233 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2023 Catalog Number106211000,106210250,106215000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyltriphenylphosphonium chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Benzyltriphenylphosphoniumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >