Learn More
Benzyltrimethylammonium-Chlorid, 50 Gew.-% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-66147 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10430871
Marke: Thermo Scientific Acros 209381000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 56-93-9 | C10H16ClN | 185.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-93-9, 7732-18-5
Summenformel C10H16ClN
Molekulargewicht (g/mol) 185.70
MDL-Nummer MFCD00011782
InChI-Schlüssel KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium chloride, tmbac, benzyl trimethylammonium chloride, benzyltrimethyl ammonium chloride, benzyl trimethyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, benzyltrimethylazanium chloride, unii-vnk45y7ba1, ammonium, benzyltrimethyl-, chloride, trimethylbenzylammonium chloride
PubChem CID 5963
IUPAC-Name Benzyl(trimethyl)azanium;Chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltrimethylammonium chloride
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis 50 wt. % Solution in Water
CAS Min. % 49.0
CAS Max. % 51.0
Strukturformel C6H5CH2N(CH3)3Cl
Beilstein 12, 1020
Fieser 01,53
Dichte 1.0440g/mL
Formelmasse 185.7
Reinheit (%) ≥49%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.445
Relative Dichte 1.044
Menge 100 g
Physikalische Form Flüssig