Learn More
Benzylamin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
35.88 € - 1099.47 €
Chemische Identifikatoren
CAS 100-46-9
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.15
MDL-Nummer MFCD00008106
InChI-Schlüssel WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
PubChem CID 7504
ChEBI CHEBI:40538
IUPAC-Name Phenylmethanamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10203990
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
105851000
100 mL Glasflasche
35.88 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10795931
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
105855000
500 mL Glasflasche
88.04 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10338993
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
105850025
2.5 L Glasflasche
317.58 €
2.50 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11925241
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
105850100
10 L Plastikeimer
1099.47 €
10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
100-46-9
107.15
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
7504
Phenylmethanamin
C7H9N
MFCD00008106
benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
CHEBI:40538
C1=CC=C(C=C1)CN
Spezifikation
Benzylamine
100-46-9
100.0
Farblos bis hellgelb
182.0°C to 185.0°C
Echt
C7H9N
1.5424 to 1.5444
12,1013
15,1128
benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Phenylmethanamin
7504
1.82 mPa.s (20°C)
99%
Flüssigkeit
99%
98.5
-30.0°C
0.9800g/mL
72°C
98.5% min. (GC)
C6H5CH2NH2
MFCD00008106
01,51; 10,26; 13,79; 16,22
0.98
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: >50g/100mL methanol,>50g/100mL ethanol,>50g/100mL 2-propanol,miscible with alcohol,ether,acetone,benzene
C1=CC=C(C=C1)CN
107.15
CHEBI:40538
107.15
Rein
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 202-854-1
missing translation for 'rtecsNumber' : DP1488500
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • Benzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.