Learn More
Benzylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Benzylamine is a valuable intermediate for various applications and a building block for chemical synthesis used in pharmaceuticals and crop protection agents. It finds application in the coating industry. It is involved as a carrier electrolyte for separation of alkali, alkaline earth and ammonium cations in water samples by capillary electrophoresis with indirect UV detection. It is also used in synthesis of cross-linked porous copolymer supports based on N-(p-vinylbenzoyl)-2-methylalanine, styrene and divinylbenzene. In the textile industry, it is used in colored dyes. It is often used for medicinal purposes in topical creams and antifungal solutions as well as in vitamins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Benzylamin ist ein wertvolles Zwischenprodukt für verschiedene Anwendungen und ein Baustein für die chemische Synthese in Pharmazeutika und Pflanzenschutzmitteln. Es findet Anwendung in der Beschichtungsindustrie. Es ist als Trägerelektrolyt für die Trennung von Alkali-, Erdalkali- und Ammoniumkationen in Wasserproben durch Kapillarelektrophorese mit indirekter UV-Detektion beteiligt. Es wird auch zur Synthese von quervernetzten porösen Copolymerstützen auf der Basis von N-(p-vinylbenzoyl)-2-Methylalanin, Styrol und Divinylbenzol verwendet. In der Textilindustrie wird es in Farbstoffen verwendet. Sie wird häufig für medizinische Zwecke in topischen Cremes und antimykotischen Lösungen sowie in Vitaminen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Diethylether, Aceton, Benzol und Chloroform.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzylamine |
Schmelzpunkt | -43°C |
Dichte | 0.982 |
Siedepunkt | 184°C to 185°C |
Flammpunkt | 72°C (162°F) |
Brechungsindex | 1.5435 |
Menge | 5000 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 741984 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10249774 | Analysenzertifikat | 05/03/2024 | A10997.30,A10997.0I,A10997.36,A10997.0B |
10247444 | Analysenzertifikat | 27/07/2023 | A10997.30,A10997.0I,A10997.36,A10997.0B |
61000169 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10997.30,A10997.0I,A10997.36,A10997.0B |
K06N02 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10997.30,A10997.0I,A10997.36,A10997.0B |
D27Q01 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10997.30,A10997.0I,A10997.36,A10997.0B |