Learn More
Benzylmercaptan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384579
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Häufig verwendetes Alkylthiol, das im Labor als Quelle der Thiolfunktion verwendet werden kann. Wird auch als Duftstoff, synthetischer Geschmacksstoff und Bakteriostatikum verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Oxidationsmitteln und Luft geschützt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-53-8
Summenformel C7H8S
Molekulargewicht (g/mol) 124.20
MDL-Nummer MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
InChI-Schlüssel UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptan
PubChem CID 7509
IUPAC-Name Phenylmethanthiol
SMILES SCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl mercaptan
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 1.053
Siedepunkt 194°C to 195°C
Flammpunkt 70°C (158°F)
Prozentgehaltsbereich 0.99
Geruch Stench
Brechungsindex 1.576
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 605864
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,9322
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 124.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit