Learn More
Benzylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Benzyl isothiocyanate is used in a synthesis of 2-phenylpyrimidine-4-thiones from Benzoylacetonitrile. Benzyl isothiocyanate has been used in the preparation of S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-glutathione and S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-cysteine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylisothiocyanat wird in einer Synthese von 2-Phenylpyrimidin-4-Thionen aus Benzoyl-Acetonitril verwendet. Benzylisothiocyanat wurde zur Herstellung von S-N-Benzylthiocarbamoyl)-L-Glutathion und S-(N-Benzylthiocarbamoyl)-L-Cystein verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Benzylisothiocyanat wird in einer Synthese von 2-Phenylpyrimidin-4-Thionen aus Benzoyl-Acetonitril verwendet. Benzylisothiocyanat wurde zur Herstellung von S-N-Benzylthiocarbamoyl)-L-Glutathion und S-(N-Benzylthiocarbamoyl)-L-Cystein verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzyl isothiocyanate |
Dichte | 1.125 |
Siedepunkt | 242°C to 243°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.603 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2922 |
Beilstein | 386135 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |