Learn More
Benzylisocyanid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
70.90 € - 791.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 10340-91-7 |
---|---|
Summenformel | C8H7N |
Molekulargewicht (g/mol) | 117.15 |
MDL-Nummer | MFCD00000004 |
InChI-Schlüssel | RIWNFZUWWRVGEU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzyl isocyanide, isocyanomethyl benzene, benzylisocyanide, benzene, isocyanomethyl, benzyl isonitrile, benzylimino methylidene, benzylisonitrile, benzylisonit-rile, isocyanomethylbenzol, isocyanomethyl-benzene |
PubChem CID | 82558 |
IUPAC-Name | (isocyanomethyl)benzene |
SMILES | [C-]#[N+]CC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10763583
|
Thermo Scientific Acros
158390010 |
1 g | Glasflasche |
70.90 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10622793
|
Thermo Scientific Acros
158390050 |
5 g | Glasflasche |
225.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11962411
|
Thermo Scientific Acros
158390250 |
25 g | Glasflasche |
791.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10340-91-7 | |
117.15 | |
RIWNFZUWWRVGEU-UHFFFAOYSA-N | |
82558 | |
[C-]#[N+]CC1=CC=CC=C1 |
C8H7N | |
MFCD00000004 | |
benzyl isocyanide, isocyanomethyl benzene, benzylisocyanide, benzene, isocyanomethyl, benzyl isonitrile, benzylimino methylidene, benzylisonitrile, benzylisonit-rile, isocyanomethylbenzol, isocyanomethyl-benzene | |
(isocyanomethyl)benzene |
Spezifikation
Benzyl isocyanide | |
10340-91-7 | |
100.0 | |
105.0°C to 106.0°C (75.0 mmHg) | |
97.5% min. (GC) | |
C6H5CH2NC | |
MFCD00000004 | |
0.962 | |
RIWNFZUWWRVGEU-UHFFFAOYSA-N | |
(isocyanomethyl)benzene | |
82558 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
0.9620g/mL | |
79°C | |
C8H7N | |
1.5200 to 1.5220 | |
12,1041 | |
benzyl isocyanide, isocyanomethyl benzene, benzylisocyanide, benzene, isocyanomethyl, benzyl isonitrile, benzylimino methylidene, benzylisonitrile, benzylisonit-rile, isocyanomethylbenzol, isocyanomethyl-benzene | |
[C-]#[N+]CC1=CC=CC=C1 | |
117.15 | |
117.18 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 233-738-9
- Benzyl isocyanide
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO – Research Use Only