Learn More
Benzylisobutyrat,98 + %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzyl isobutyrate |
Dichte | 1.005 |
Siedepunkt | 228°C to 230°C |
Flammpunkt | >100°C (212°F) |
Brechungsindex | 1.489 |
Menge | 250 g |
Beilstein | 1869299 |
Formelmasse | 178.23 |
Reinheit (%) | ≥98% |