Learn More
Benzyl-Cinnamat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10180212
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-41-3
Summenformel C16H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.29
MDL-Nummer MFCD00004789,MFCD00004789,MFCD00004789
InChI-Schlüssel NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Synonym benzyl alcohol cinnamic ester, benzylcinnamate, benzyl alcohol, cinnamate, wln: r1u1vo1r, benzyl .gamma.-phenylacrylate, benzyl cis-cinnamate, benzyl z-cinnamate, 2-propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, z-benzyl 3-phenylacrylate, cinnamic acid, benzyl ester, z
PubChem CID 15558051
IUPAC-Name Benzyl-(Z)-3-phenylprop-2-enoat
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)\C=C\C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl cinnamate
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 33°C to 37°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 195°C to 200°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHCO2CH2C6H5
Brechungsindex 1.4025 to 1.4045
Menge 5 g
Beilstein 09, 584
Merck Index 15, 1133
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and oils,practically insoluble in propylene glycol and,glycerin
Formelmasse 238.29
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Masse oder flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Benzyl cinnamate