Learn More
Benzyl-Cinnamat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474117
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-41-3
Summenformel C16H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.29
MDL-Nummer MFCD00004789,MFCD00004789,MFCD00004789
InChI-Schlüssel NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Synonym benzyl alcohol cinnamic ester, benzylcinnamate, benzyl alcohol, cinnamate, wln: r1u1vo1r, benzyl .gamma.-phenylacrylate, benzyl cis-cinnamate, benzyl z-cinnamate, 2-propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, z-benzyl 3-phenylacrylate, cinnamic acid, benzyl ester, z
PubChem CID 15558051
IUPAC-Name Benzyl-(Z)-3-phenylprop-2-enoat
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)\C=C\C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl cinnamate
Schmelzpunkt 34°C to 36°C
Dichte 1.11
Siedepunkt 195°C to 200°C (5 mmHg)
Flammpunkt 180°C (356°F)
Menge 500 g
Beilstein 2051339
Merck Index 14,1130
Formelmasse 238.29
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.