Learn More
Benzylchlorformiat, 50 Gew.% Lösung in Toluol, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 124495000
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
KupplungsreagenzSpezifikation
Benzyl chloroformate | |
501-53-1, 108-88-3, 100-44-7 | |
53.0, 55.0 | |
1.0100g/mL | |
Glasflasche | |
C6H5CH2OOCCl | |
500 mL | |
01,109; 02,59; 15,22 | |
1.01 | |
Solubility in water: decomposes | |
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl | |
170.6 | |
170.6 | |
Lösung |
50 wt. % Solution in Toluene | |
45.0, 47.0 | |
Pink nach gelb | |
7°C | |
C8H7ClO2 | |
MFCD00000640 | |
06, 437 | |
15, 1801 | |
benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester | |
HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N | |
Benzylcarbonochloridat | |
10387 | |
45 to 53 wt% |
RUO – Research Use Only