Learn More
Benzylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.62 € - 253.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 100-44-7, 75-56-9 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00000889 |
InChI-Schlüssel | KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluol |
PubChem CID | 7503 |
ChEBI | CHEBI:615597 |
IUPAC-Name | Chlormethylbenzol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CCl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10592052
|
Thermo Scientific Acros
405090050 |
5 g | Glasflasche |
23.62 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10720482
|
Thermo Scientific Acros
405092500 |
250 g | Glasflasche |
24.42 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10065740
|
Thermo Scientific Acros
405090010 |
1 kg | Glasflasche |
42.51 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10167323
|
Thermo Scientific Acros
405090025 |
2.5 kg | Glasflasche |
83.62 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15179283
|
Thermo Scientific Acros
405090100 |
10 kg | Plastikeimer | N/A | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AlkylierungsreagenzChemische Identifikatoren
100-44-7, 75-56-9 | |
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N | |
7503 | |
Chlormethylbenzol |
MFCD00000889 | |
benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluol | |
CHEBI:615597 | |
C1=CC=C(C=C1)CCl |
Spezifikation
Benzyl chloride | |
100-44-7, 75-56-9 | |
100.0 | |
Echt | |
C7H7Cl | |
1.5370 to 1.5390 (20°C, 589nm) | |
benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluol | |
C1=CC=C(C=C1)CCl | |
0.25% propylene oxide | |
7503 | |
126.59 | |
Rein |
Stabilized, Pure | |
98.5 | |
Farblos bis hellgelb | |
99% | |
C6H5CH2Cl | |
MFCD00000889 | |
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N | |
Chlormethylbenzol | |
126.583 | |
CHEBI:615597 | |
≥98.5% | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Causes serious eye damage.
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
May cause genetic defects.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Gefahr
- Benzyl chloride, stabilized
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.