Learn More
Benzylbromid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
10.60 € - 283.41 €
Chemische Identifikatoren
CAS 100-39-0
MDL-Nummer MFCD00000172
InChI-Schlüssel AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
PubChem CID 7498
ChEBI CHEBI:59858
IUPAC-Name brommethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CBr
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10038531
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
105870050
5 mL Glasflasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10418440
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
105871000
100 mL Glasflasche
56.58 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10366260
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
105875000
500 mL Glasflasche
165.83 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10767583
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
105870010
1 L Glasflasche
283.41 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
100-39-0
AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
7498
brommethylbenzol
MFCD00000172
benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
CHEBI:59858
C1=CC=C(C=C1)CBr
Spezifikation
Benzyl bromide
100-39-0
100.0
Authentic
C7H7Br
1.5745 to 1.5765 (20°C, 589nm)
05, 306
15, 1131
AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
brommethylbenzol
7498
171.04
Liquid
98%
97.5
Farblos bis hellgelb
98%
C6H5CH2Br
MFCD00000172
05,25; 13,51
benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
C1=CC=C(C=C1)CBr
171.037
CHEBI:59858
≥97.5%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 202-847-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XS7965000
missing translation for 'tsca' : TSCA