Learn More
Benzylalkohol, N.F., J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzylalkohol |
CAS | 100-51-6 |
Flammpunkt | 93.00 °C |
Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
Summenformel | C7H8O |
MDL-Nummer | MFCD00004599,MFCD03792087 |
Menge | 4 l |
Relative Dichte | 1 l = 1.05 kg |
Synonym | Benzylalkohol, Benzolmethanol, Benzoylalkohol, Hydroxytoluol, Benzolcarbinol, Phenylmethylalkohol, Alpha-Toluol, Hydroxymethylbenzol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol |
InChI-Schlüssel | WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N |