Learn More
Benzyl 4-Bromophenyl Keton, Thermo Scientific Chemicals
36.40 € - 139.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 2001-29-8 |
---|---|
Summenformel | C14H11BrO |
Molekulargewicht (g/mol) | 275.14 |
MDL-Nummer | MFCD00016331 |
InChI-Schlüssel | MOSIKPSTRPODHQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzyl 4-bromophenyl ketone, 1-4-bromophenyl-2-phenylethanone, 4'-bromo-2-phenylacetophenone, 4-bromodeoxybenzoin, 4-bromodesoxybenzoin, 1-4-bromophenyl-2-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2-phenyl, 1-4-bromophenyl-2-phenylethan-1-one, acmc-1chtj |
PubChem CID | 519738 |
IUPAC-Name | 1-(4-Bromphenyl)-2-Phenylethanon |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10230013
|
Thermo Scientific Acros
381890010 |
1 g | Glasflasche | N/A | |||||
10158152
|
Thermo Scientific Acros
381890050 |
5 g | Glasflasche |
139.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
2001-29-8 | |
275.14 | |
MOSIKPSTRPODHQ-UHFFFAOYSA-N | |
519738 | |
C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br |
C14H11BrO | |
MFCD00016331 | |
benzyl 4-bromophenyl ketone, 1-4-bromophenyl-2-phenylethanone, 4'-bromo-2-phenylacetophenone, 4-bromodeoxybenzoin, 4-bromodesoxybenzoin, 1-4-bromophenyl-2-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2-phenyl, 1-4-bromophenyl-2-phenylethan-1-one, acmc-1chtj | |
1-(4-Bromphenyl)-2-Phenylethanon |
Spezifikation
Benzyl 4-bromophenyl ketone | |
109°C to 112°C | |
Authentic | |
C6H5CH2COC6H4Br | |
benzyl 4-bromophenyl ketone, 1-4-bromophenyl-2-phenylethanone, 4'-bromo-2-phenylacetophenone, 4-bromodeoxybenzoin, 4-bromodesoxybenzoin, 1-4-bromophenyl-2-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2-phenyl, 1-4-bromophenyl-2-phenylethan-1-one, acmc-1chtj | |
C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br | |
275.14 | |
275.14 | |
Kristallpulver |
2001-29-8 | |
Weiß bis gelb | |
C14H11BrO | |
MFCD00016331 | |
MOSIKPSTRPODHQ-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-Bromphenyl)-2-Phenylethanon | |
519738 | |
≥97.5% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
- Benzyl 4-bromophenyl ketone
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only